Learn More
4-Desethylamino 4-oxobrinzolamide, TRC
Codice prodotto. 30387026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387026 25 mg
30381055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30387026 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44967025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154127-41-0
Formula molecolare C10H14N2O6S3
Molecular Weight (g/mol) 354.42
Sinonimo 3,4-Dihydro-2-(3-methoxypropyl)-4-oxo-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
SMILES COCCCN1CC(=O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Desethylamino 4-oxobrinzolamide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)
Peso formulazione 354.0014