Learn More
4-Desmethoxy-4-chloro Omeprazole, TRC
Codice prodotto. 30366485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366485 1 mg 1mg
30361273 10 mg 10mg
30365800 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30366485 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2903901MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 863029-89-4
Formula molecolare C16 H16 Cl N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 349.84
Sinonimo 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP)
IUPAC Name 2-[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Peso formulazione 349.0652