Learn More
4-Desmethoxy Omeprazole, TRC
Codice prodotto. 30007451
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007451 50 mg 50mg
30004779 5 mg 5mg
30007438 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007451 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29056050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110374-16-8
Formula molecolare C16 H17 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 315.39
Sinonimo 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP)
IUPAC Name 2-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
Peso formulazione 315.1041