Learn More
4-Desmethoxypropoxyl-4-chloro Rabeprazole, TRC
Codice prodotto. 30133253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133253 25 mg 25mg
30007118 2.5 mg 2.50mg
30006603 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133253 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29060025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 168167-42-8
Formula molecolare C14 H12 Cl N3 O S
Molecular Weight (g/mol) 305.78
Sinonimo 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. F (EP)
IUPAC Name 2-[(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Peso formulazione 305.039