Learn More
4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole, TRC
Codice prodotto. 30006076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006076 10 mg 10mg
30005007 25 mg 25mg
30011249 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006076 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29061010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102804-77-3
Formula molecolare C15 H15 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 301.36
Sinonimo 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp E (EP)
IUPAC Name 2-[(4-methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H15N3O2S/c1-10-13(16-8-7-14(10)20-2)9-21(19)15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Peso formulazione 301.0885
Percent Purity >95%