Learn More
4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazineethanol, TRC
Codice prodotto. 30136273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136273 500 mg 500mg
30005647 100 mg 100mg
30008346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136273 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD418698500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329216-67-3
Formula molecolare C19 H21 N3 O S
Molecular Weight (g/mol) 339.45
Sinonimo 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazineethanol, 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
IUPAC Name 2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethanol
SMILES OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21N3OS/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19/h1-8,23H,9-14H2
Peso formulazione 339.1405
Percent Purity >95%