Learn More
4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 30051978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051978 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051978 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1130.500025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde
CAS 1011757-97-3
Nomi componenti o analita 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H17 N3 O S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-Piperazinecarboxaldehyde, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinecarboxaldehyde, 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C18H17N3OS/c22-13-20-9-11-21(12-10-20)18-14-5-1-3-7-16(14)23-17-8-4-2-6-15(17)19-18/h1-8,13H,9-12H2
SMILES O=CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC Name 4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazine-1-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 323.4121
Quantità 25 mg
Peso formulazione 323.1092 g/mol