Learn More
4-(Diethylamino)-2-butyn-1-ol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol |
| CAS | 10575-25-4 |
| Formula molecolare | C8 H15 N O |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC#CCO |
| IUPAC Name | 4-(diethylamino)but-2-yn-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 141.21 |
| Peso formulazione | 141.1154 |