Learn More
4-(Diethylamino)azobenzene, 98%
Codice prodotto. 11426776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11426776 5 g 5g
11436776 25 g 25g
11446776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11426776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23915.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2481-94-9 | C16H19N3 | 253.349 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2481-94-9
Formula molecolare C16H19N3
Molecular Weight (g/mol) 253.349
Numero MDL MFCD00009043
InChI Key SJJISKLXUJVZOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-diethylamino azobenzene, oil yellow de, diethyl yellow, c.i. solvent yellow 56, solvent yellow 56, 4-diethylaminoazobenzene, oil yellow ga, oil yellow nb, oil yellow dea, oil yellow enc
PubChem CID 17204
IUPAC Name N,N-diethyl-4-phenyldiazenylaniline
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Diethylamino)azobenzene
Punto di fusione 93°C to 96°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 253.35
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Diethylaminoazobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-diethyl-4-(phenylazo)Benzenamine