Learn More
4-(Diethylamino)azobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Diethylamino)azobenzene |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H19N3/c1-3-19(4-2)16-12-10-15(11-13-16)18-17-14-8-6-5-7-9-14/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b18-17+ |
| Peso formulazione | 253.1579 |