Learn More
4-(Diethylamino)butanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10358370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10358370 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10358370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 235570010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Diethylamino)butanenitrile
Nota nome 97%
CAS 5336-75-4
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 89°C to 90°C (9.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H16N2
Formula lineare (CH3CH2)2NCH2CH2CH2CN
Indice di rifrazione 1.4350 to 1.437
Numero MDL MFCD00019893
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.84
Sinonimo 4-diethylamino butanenitrile, 4-diethylaminobutyronitrile, gamma-diethylaminobutyronitrile, butanenitrile,4-diethylamino, butanenitrile, 4-diethylamino, 4-diethylamino butyronitrile, 4-diethylamino-butyronitrile
InChI Key NUVVGLXJJPTXRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CCCC#N
IUPAC Name 4-(diethylamino)butanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 140.23
PubChem CID 79262
Peso formulazione 140.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Diethylamino)butanenitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.