Learn More
4-(Diethylamino)salicylaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30386516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386516 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4431855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
CAS 17754-90-4
Formula molecolare C11H15NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-(Diethylamino)-salicylaldehyde, 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)salicylic Aldehyde, p-(Diethylamino)salicylaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Peso formulazione 193.1103