Learn More
4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 30050389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050389 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050389 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0047.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
CAS 10575-25-4
Nomi componenti o analita 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H15 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
InChI Formula InChI=1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CC#CCO
IUPAC Name 4-(diethylamino)but-2-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 141.21
Quantità 100 mg
Peso formulazione 141.1154 g/mol