Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H31594.03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15444187
  • 83.48€ / 1g
Spedizione stimata: 23-06-2021
Identificatori chimici
162401-59-4
218.156
QEZBOPWZULAPBJ-UHFFFAOYSA-N
2060451
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)OC(F)F
C9H8F2O4
MFCD03964657
4-difluoromethoxy-3-methoxybenzoic acid, 4-difluoromethoxy-3-methoxy-benzoic acid
4-(difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid
Specifica
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid
1g
C9H8F2O4
4-difluoromethoxy-3-methoxybenzoic acid, 4-difluoromethoxy-3-methoxy-benzoic acid
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)OC(F)F
218.156
218.15
169°C to 172°C
162401-59-4
MFCD03964657
QEZBOPWZULAPBJ-UHFFFAOYSA-N
4-(difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid
2060451
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati