Learn More
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-dimethoxymethyl-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4-carboxaldehyde dimethylacetal, 4-dimethoxymethyl-2-methyl-pyrimidine, acmc-20a0b8, dimethoxy 2-methylpyrimidin-4-yl methane, pyrimidine,4-dimethoxymethyl-2-methyl, pyrimidine, 4-dimethoxymethyl-2-methyl |
| Peso formulazione | 168.19 |
| Percent Purity | 97% |