Learn More
4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30373734
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373734 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373734 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4682601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol
CAS 87184-99-4
Formula molecolare C10 H24 O2 Si
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
IUPAC Name 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 204.38
Peso formulazione 204.1546