Learn More
4-(Dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Dimethylamino)-1, 1-dimethoxybut-3-en-2-one |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | (CH3)2NCH=CHC(O)CH(OCH3)2 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 173.21 |
| Percent Purity | 97% |