Learn More
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid, 98%
Codice prodotto. 11322117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322117 5 g 5g
11332117 250 mg 250mg
11312117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11322117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07944.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78062-03-0 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78062-03-0
Formula molecolare C13H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 215.252
Numero MDL MFCD00051797
InChI Key LZQKNRRVTOJUHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino-1-naphthoic acid, 4-dimethylamino naphthalene-1-carboxylic acid, 4-dimethylamino-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalic acid, 4-dimethylamino-1-naphthoicacid, 4-dimethylamino-1-naphthoic acid #, 4-dimethylaminonaphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 522695
IUPAC Name 4-(dimethylamino)naphthalene-1-carboxylic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Punto di fusione ∽160°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 2723206
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 98%