Learn More
4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone, TRC
Codice prodotto. 30387889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387889 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387889 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD461140250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone
CAS 1205548-04-4
Formula molecolare C17H15NO4
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 4’-DMA-7,8-DHF
InChI Formula InChI=1S/C17H15NO4/c1-18(2)11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(20)12-7-8-13(19)16(21)17(12)22-15/h3-9,19,21H,1-2H3
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3)O)O
Molecular Weight (g/mol) 297.31
Peso formulazione 297.1001