Learn More
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, ≥99% (HPLC), Solstice
Codice prodotto. 15645350 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15645350 50 g Glass Bottle 50g
15635350 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15645350 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3907050G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
for the determination of hydroxyproline,≥99.0% (HPLC)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-10-7
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00003381
InChI Key BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Punto di fusione 73°C to 75°C
Colore White
Punti di ebollizione 176°C to 177°C
Punto d'infiammabilità 164°C (327.2°F)
Residuo della combustione ≤0.1% (as SO4)
Perdita all'essiccatura 0 to 0.5%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2NC6H4CHO
Quantità 50 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 606802
Peso formulazione 149.19g/mol
Percent Purity ≥99% (HPLC)