Learn More
4-(Dimethylamino)benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30387790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387790 50 g -
30381195 100 g 100g
30378792 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30387790 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47091550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-84-1
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Sinonimo 4-(N,N-Dimethylamino)benzoic Acid, N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic Acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic Acid, NSC 16596, p-(Dimethylamino)benzoic Acid
IUPAC Name 4-(dimethylamino)benzoic acid
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylamino)benzoic Acid
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Peso formulazione 165.079