Learn More
4-(Dimethylamino)benzophenone, TRC
Codice prodotto. 30356175
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356175 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2453811G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylamino)benzophenone
CAS 530-44-9
Formula molecolare C15H15NO
Quantità 1 g
Sinonimo [4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethanone, 4-(Dimethylamino)phenyl phenyl ketone, 4-Benzoyl-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-p-aminobenzophenone, NSC 15962, NSC 28935, p-Benzoyl-N,N-dimethylaniline
InChI Formula InChI=1S/C15H15NO/c1-16(2)14-10-8-13(9-11-14)15(17)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Molecular Weight (g/mol) 225.29
Peso formulazione 225.1154