Learn More
4-(Dimethylamino)benzophenone, TRC
Codice prodotto. 30363134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363134 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30363134 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD245381500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylamino)benzophenone
CAS 530-44-9
Formula molecolare C15H15NO
Quantità 500 mg
Sinonimo [4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethanone, 4-(Dimethylamino)phenyl phenyl ketone, 4-Benzoyl-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-p-aminobenzophenone, NSC 15962, NSC 28935, p-Benzoyl-N,N-dimethylaniline
InChI Formula InChI=1S/C15H15NO/c1-16(2)14-10-8-13(9-11-14)15(17)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Molecular Weight (g/mol) 225.29
Peso formulazione 225.1154