Learn More
4-(Dimethylamino)cinnamic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10542801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10542801 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10542801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Nota nome 99%
CAS 1552-96-1
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 225°C to 228°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H13NO2
Formula lineare (CH3)2NC6H4CH=CHCO2H
Numero MDL MFCD00004397
Quantità 1 g
Beilstein 14, 522
Sinonimo 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
InChI Key CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
IUPAC Name (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.23
PubChem CID 1540638
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder