Learn More
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 11310800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11310800
Marca: Thermo Scientific Acros 210930010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 50438-75-0 | C10H15NO | 165.236 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50438-75-0
InChI Key CDTPAAZQBPSVGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-dimethylamino phenyl ethanol, 4-dimethylamino phenethyl alcohol, ccris 987, 4-dimethylamino benzeneethanol, 2-4-dimetylaminophenyl ethanol, unii-84gfy3663n, 2-4-dimethylaminophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-dimethylamino, p-n,n-dimethylaminophenethanol
PubChem CID 93252
IUPAC Name 2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53.9°C to 55.1°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 116.0°C (0.1 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H15NO
Formula lineare (CH3)2NC6H4CH2CH2OH
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 165.23
Peso formulazione 165.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol, 99%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.