Learn More
4-(Dimethylamino)pyridine tribromide, 97%
Codice prodotto. 15491118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491118 5 g 5g
15401128 25 g 25g
15411128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491118 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55010.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 92976-81-3 | C7H10Br3N2- | 361.883 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92976-81-3
Formula molecolare C7H10Br3N2-
Molecular Weight (g/mol) 361.883
Numero MDL MFCD00043439
InChI Key TYDZHQMKSLAFKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino pyridine hydrobromide perbromide
PubChem CID 131863682
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1.Br[Br-]Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylamino)pyridine tribromide
Punto di fusione 129°C to 132°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 362.89
Percent Purity 97%