Learn More
4-(Dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11346885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11346885 5 g Amber Glass Bottle 5g
10326814 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346885 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00628DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 176445-77-5
Formula molecolare C8H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Numero MDL MFCD09065026
InChI Key FDGOISRHLNMQRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino oxane-4-carbonitrile, 4-cyano-4-dimethylamino-tetrahydro-4h-pyrane, 2h-pyran-4-carbonitrile,4-dimethylamino tetrahydro, 4-dimethylamino-tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbonitrile
PubChem CID 10511078
IUPAC Name 4-(dimethylamino)oxane-4-carbonitrile
SMILES CN(C)C1(CCOCC1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 154.21
Percent Purity 97%