Learn More
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 11322346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322346 500 mg 500mg
11332346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06057.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56512-49-3 | C14H14ClN3O2S | 323.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56512-49-3
Formula molecolare C14H14ClN3O2S
Molecular Weight (g/mol) 323.80
Numero MDL MFCD00007444
InChI Key VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 91660
IUPAC Name 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonyl chloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride
Punto di fusione ∽185°C (decomposition)
Quantità 500 mg
Numero UN UN3261
Beilstein 3064095
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 323.8
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride