Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyde, 99+%
Codice prodotto. 11905321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11905321 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10655992 25 g Plastic bottle 25g
10656182 100 g Plastic bottle 100g
10184370 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11905321 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168760025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-10-7
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00003381
InChI Key BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Punto di fusione 70°C to 75°C
Colore Green to Yellow
Punti di ebollizione 176°C to 177°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 164°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)2NC6H4CHO
Quantità 2.5 kg
Beilstein 14,31
Fieser 01,273; 02,146
Indice di Merck 15,3252
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether and chloroform
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder