Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyde, ACS reagent
Codice prodotto. 10138230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10138230 25 g Bottiglia in vetro 25g
10697031 100 g Bottiglia in vetro 100g
10700302 500 g Bottiglia in vetro 500g
10627954 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10138230 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423630250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-10-7
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00003381
InChI Key BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Punto di fusione 73°C to 75°C
Colore White to Off-white
Densità 5.15
Residuo della combustione 0.1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NC6H4CHO
Quantità 25 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Indice di Merck 15, 3252
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (20°C) Other solubilities: Soluble in acetic acid, Soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso formulazione 149.19
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminobenzaldehyde