Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyde, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10520341 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10520341 25 g 25g
10395840 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10520341 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/3550/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 100-10-7
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00003381
InChI Key BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Punto di fusione 70°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 176°C
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 25 g
Peso formulazione 149.19g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Dimetilamminobenzaldeide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico