Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Dimethylaminobenzaldehyde |
| Punto di fusione | 73°C to 75°C |
| Punti di ebollizione | 176°C to 177°C (17 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 164°C (327°F) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | (CH3)2NC6H4CHO |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 606802 |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Peso formulazione | 149.19 |
| Show More |