Learn More
4-Dimethylaminobenzhydrazide, 98+%
Codice prodotto. 11434734
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434734 50 g 50g
11424734 10 g 10g
11444734 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434734 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13723.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19353-92-5 | C9H13N3O | 179.223 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19353-92-5
Formula molecolare C9H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 179.223
Numero MDL MFCD00014761
InChI Key HITIGLAGJBMISF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino benzohydrazide, 4-dimethylamino benzhydrazide, 4-dimethylaminobenzhydrazide, p-dimethylamino benzohydrazide, 4-n,n-dimethylamino benzhydrazide, dimethyl 4-???phenyl amine, 4me2nphcon2, acmc-1bqxb, maybridge1_002636, 4-dimethylaminobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 88019
IUPAC Name 4-(dimethylamino)benzohydrazide
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminobenzhydrazide
Punto di fusione 174°C to 175°C
Quantità 50 g
Beilstein 2210856
Peso formulazione 179.22
Percent Purity ≥98%