Learn More
4-Dimethylaminobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10294090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10294090 25 g Plastic bottle 25g
10636302 100 g Plastic bottle 100g
10095943 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10294090 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115760250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-84-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-84-1
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00002537
InChI Key YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-dimethylamino, benzoic acid, p-dimethylamino, p-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-p-aminobenzoic acid, n,n-dimethyl-4-aminobenzoic acid, p-n,n-dimethylamino benzoic acid, p-dimethylamino benzoic acid, unii-d1ma908ev0, 4-n,n-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 12092
IUPAC Name 4-(dimethylamino)benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminobenzoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 238°C to 242°C
Colore Beige-White to Gray-Green
Densità 170g/mL
Punto d'infiammabilità 170°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)2NC6H4CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 14, 426
Indice di Merck 15, 3254
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hcl and koh solutions,soluble in alcohol,sparingly soluble in ether,practically insoluble in acetic acid
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Dimethylaminobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.