Learn More
4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine |
| CAS | 536-17-4 |
| Formula molecolare | C12 H12 N2 O S2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16) |
| SMILES | CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1 |
| IUPAC Name | 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.366 |
| Peso formulazione | 264.039 |