Learn More
4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine, TRC
Codice prodotto. 30381482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381482 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381482 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD8265931G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS 536-17-4
Formula molecolare C12 H12 N2 O S2
Quantità 1 g
Sinonimo 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)
SMILES CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1
IUPAC Name 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 264.366
Peso formulazione 264.039