Learn More
4-Dimethylaminobenzylidenerhodanine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10050120 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10050120 5 g Glass Jar 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10050120 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/3650/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 536-17-4
Punto di fusione 285°C
Colore Red
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C12H12N2OS2
Numero MDL 64857
Quantità 5 g
Sinonimo unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
InChI Key JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
IUPAC Name 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 264.361
PubChem CID 2723826
Peso formulazione 264.35g/mol
Forma fisica Powder