Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Dimethylaminocinnamaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10756331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10756331 5 g Bottiglia in vetro 5g
10182330 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10756331 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 115790050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6203-18-5
Formula molecolare C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.23
Numero MDL MFCD00007002
InChI Key RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
IUPAC Name (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137°C to 142°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NC6H4CH=CHCHO
Quantità 5 g
Beilstein 14, 71
Peso formulazione 175.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.