Learn More
4-Dimethylaminocinnamaldehyde, 98+%, Affymetrix/USBTM
Codice prodotto. 15865128 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15865128 25 g Plastic bottle 25g
15875128 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15865128 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J14872.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6203-18-5
Formula molecolare C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.231
Numero MDL MFCD00007002
InChI Key RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
IUPAC Name (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Punto di fusione 137°C to 144°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)2NC6H4CH:CHCHO
Quantità 25 g
Beilstein 972369
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 175.23
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder