Spécification
| Materiale o nome chimico | 4-Dimethylaminocinnamaldehyde |
| Punto di fusione | 137-144° |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | (CH3)2NC6H4CH:CHCHO |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 972369 |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Peso formulazione | 175.23 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |