Learn More
4-Dimethylaminocinnamaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11406446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11406446 5 g 5g
11416446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11406446 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24741.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175.231 g/mol
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde is a reagent used in the assay of apotryptophanase and tryptophanase. It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde is a reagent used in the assay of apotryptophanase and tryptophanase. It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.
Solubility
Soluble in chloroform, ethanol, dioxane.
Notes
Air & light sensitive. Store at -20°C. Store in dark. Incompatible with oxidizing agents, air, light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6203-18-5
Formula molecolare C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.231
Numero MDL MFCD00007002
InChI Key RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
IUPAC Name (E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Punto di fusione 137°C to 144°C
Quantità 5 g
Beilstein 972369
Sensibilità Air and light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,ethanol,dioxane.
Peso formulazione 175.23
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Dimethylaminocinnamaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Dimethylaminocinnamaldehyde