Learn More
4-Dimethylaminopyridine, 99%
Codice prodotto. 10504081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10504081 5 g Bottiglia in vetro 5g
10091630 25 g Bottiglia in vetro 25g
10133480 100 g Glass Bottle 100g
10409633 500 g Bottiglia in vetro 500g
11916301 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10504081 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148270050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1122-58-3 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-58-3
Numero MDL MFCD00006418
InChI Key VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
IUPAC Name N,N-dimethylpyridin-4-amine
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminopyridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110.0°C to 113.0°C
Punti di ebollizione 162.0°C (50.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 124°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H10N2
Formula lineare (C5H4N)N(CH3)2
Quantità 5 g
Beilstein 22, II, 341
Fieser 03,118; 09,178; 10,155; 12,199; 14,132; 15,131; 16,142
Indice di Merck 15, 3433
Informazioni di solubilità Solubility in water: 76g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol, benzene and, chloroform
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Peso formulazione 122.17
Pressione del vapore Negligible
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Dimethylaminopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.