Learn More
4-Dimethylaminopyridine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11413713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11413713 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11413713 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP596100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
4-Dimethylaminopyridine is a catalyst for several acylation reactions, especially in oligonucleotide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vettore alfa Dimethylaminopyridine
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Punto di fusione 110°C
Colore White
pH 9.7
Punti di ebollizione 162°C
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H10N2
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 3433
Sinonimo 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
InChI Key VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
IUPAC Name N,N-dimethylpyridin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 122.171
PubChem CID 14284
Peso formulazione 122.17
Percent Purity ≥99%
Grado Peptide Synthesis
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Dimethylaminopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.