Learn More
4-Dimethylaminopyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Dimethylaminopyridine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| Peso formulazione | 122.0844 |
| Percent Purity | >95% |