Learn More
4-Dimethylaminopyridine, TRC
Codice prodotto. 30011203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011203 250 g 250g
30004988 5 g 5g
30010654 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011203 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD479025250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-58-3
Formula molecolare C7 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Sinonimo Pyridine, 4-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-4-pyridinamine, 4-(Dimethylamino)pyridine, 4-(N,N-Dimethylamino)pyridine, 4-DMAP, DMAP, DMAP (catalyst), N,N-Dimethyl-4-aminopyridine, N,N-Dimethyl-4-pyridylamine, p-Dimethylaminopyridine, γ-(Dimethylamino)pyridine
IUPAC Name N,N-dimethylpyridin-4-amine
SMILES CN(C)c1ccncc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminopyridine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Peso formulazione 122.0844
Percent Purity >95%