missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™

Catalog Number 15294328
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
405520-68-5
C9H12BNO3
193.01
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
4-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylaminocarbonyl benzene boronic acid, 4-borono-n,n-dimethylbenzamide, boronic acid,b-4-dimethylamino carbonyl phenyl, 4-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-dimethylamino carbonyl phenyl
3503767
[4-(dimethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N(C)C)(O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
405520-68-5
C9H12BNO3
193.01
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
4-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-n,n-dimethylaminocarbonyl benzene boronic acid, 4-borono-n,n-dimethylbenzamide, boronic acid,b-4-dimethylamino carbonyl phenyl, 4-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-dimethylamino carbonyl phenyl
3503767
[4-(dimethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N(C)C)(O)O
Materiale o nome chimico 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Punto di fusione 144.0°C to 146.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.01
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'