Learn More
4-(Diphenylmethyl)-1-nitrosopiperidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Diphenylmethyl)-1-nitrosopiperidine |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H20N2O/c21-19-20-13-11-17(12-14-20)18(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2 |
| Peso formulazione | 280.1576 |