Learn More
4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid, 97%, Maybridge™
Codice prodotto. 11326316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11326316 50 g 50g
10621503 10 g 10g
10503145 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11326316 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00915EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 57-66-9
Formula molecolare C13H19NO4S
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Numero MDL MFCD00038402
InChI Key DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC Name 4-(dipropylsulfamoyl)benzoic acid
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare [CH3(CH2)2]2NSO2C6H4CO2H
Quantità 50 g
Peso formulazione 285.36
Percent Purity 97%