Learn More
4-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30180303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30180303 1 g 1g
30180409 10 g 10g
30179781 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4945601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14564-74-0
Formula molecolare C18H29KO3S
Molecular Weight (g/mol) 364.58
Sinonimo p-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
SMILES [K+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C18H30O3S.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1