Learn More
4-Epi Doxycycline (>70%), TRC
Codice prodotto. 18022930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18022930 10 mg 10mg
18020330 0.5 mg 0.50mg
18071920 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18022930 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE58590010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6543-77-7
Formula molecolare C22 H24 N2 O8
Molecular Weight (g/mol) 444.43
Sinonimo 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, (4R,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 4-epimer (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4R-(4α,4aβ,5β,5aβ,6β,12aβ)]-, 4-Epidoxycycline, 4-Epioxytetracycline, 6-deoxy-, Doxycycline Imp. C (EP)
IUPAC Name (4R,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide
SMILES C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@@H](N(C)C)C(=C(C(=O)N)C(=O)[C@@]3(O)C(=C2C(=O)c4c(O)cccc14)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Epi Doxycycline
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H24N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29/h4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31)/t7-,10+,14+,15+,17-,22-/m0/s1
Peso formulazione 444.1533